Learn More
Labconco™ Atmospure™ Re-Gen Gasreiniger
Artikelnummer. 15937590 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
208/230 V, 50/60 Hz, 10 A
Steckertyp:
Schuko
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Steckertyp Packungsgröße
15937590 208/230 V, 50/60 Hz, 10 A Schuko 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15937590 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 5121835
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Automatische Regenerierung in nur 13 Stunden ohne Aufsicht
  • Erzeugt eine ultrareine inerte Atmosphäre für feuchtigkeits- und sauerstoffempfindliche Materialien
  • Hat eine Kapazität von bis zu fünf Litern Sauerstoff (13.500 ppm) und 660 Gramm Feuchtigkeit (18 Millionen ppm) bei Standardtemperatur und -druck
  • Beständiges, pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
  • Drei mikroprozessorgesteuerte Magnetventile auf der Rückseite
  • Durchflussregelventil stellt 4 % Wasserstoff auf 10 bis 25 CFH ein
  • Die Regenerationsheizung liefert 180 Watt für 5 Stunden
  • Gebläseschalter schaltet das Luftreinigungsgebläse zwischen EIN, AUS und AUTO um
  • Passend für den Zubehörstandfuß der Handschuhbox unter der Transferkammer
  • Der Zylinder enthält 5 lbs. Kupferkatalysator und 5 lbs. Molekularsieb
  • Kompensiert Stromausfälle automatisch und startet den Regenerationsprozess bei einer Unterbrechung von 10 Minuten neu
  • Verfügt über interne Gasaufbereitungsleitungen aus Edelstahl und einen Kommunikationsanschluss auf der Rückseite
  • 0,75-in.-Einlass-/Auslass-Kompressionsverschraubungen zum Anschluss an Schutzglasfaser- oder Atmosphären-Handschuhkästen
Spezifikation
Anschlusstyp 0,75 in.-Armatur
Typ Re-Gen Gasreiniger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handschuhboxen mit Schutzgasatmosphäre
Gehäusematerial Epoxidharz-beschichteter Stahl
Material Edelstahl
Steckertyp Schuko
Breite (angloamerikanisch) 14,9 in.
Breite (metrisch) 38 cm
Höhe (angloamerikanisch) 21,9 in.
Höhe (metrisch) 56 cm
Elektrische Anforderungen 208/230 V, 50/60 Hz, 10 A