Learn More
Labconco™ Durchsichtige Stopfenkammer
Artikelnummer. 10183432 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz, International
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Packungsgröße
10183432 230 V, 50/60 Hz, International 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10183432 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7868030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8010.00 €
    6525.86 € / 1 Stück
    Sparen 1484.14 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Transparente Verschlusskammer zur Verwendung mit 6-Liter-, 12-Liter- und 18-Liter-Behältern. Freezone™ Trockner.
  • Ermöglicht die Befestigung von Kolben mit Gefriertrocknungssystem oder die Aufnahme von Proben in großen Mengen
Spezifikation
Typ Durchsichtige Stopfenkammer
Anzahl Einschübe 1
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 40 °C
Material Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Bereitstellung wirtschaftlicher Mittel zum Stopfen von Serumflaschen
Zur Verwendung mit (Geräte) 6 l, 12 l und 18 l FreeZone™ Trockner
Durchmesser (angloamerikanisch) 13.5 Zoll
Durchmesser (metrisch) 34 cm
Höhe (angloamerikanisch) 23 in.
Höhe (metrisch) 58,4 cm
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, International
Frequenz 50/60 Hz
Gewicht (angloamerikanisch) 30 lbs.
Gewicht (metrisch) 13,6 kg