Learn More
Labconco™ Gewölbte Arbeitsoberfläche
Artikelnummer. 17823271 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen:
35,5 × 48 × 1 in.
35,5 × 72 × 1 in.
29 x 24 x 1 in.
29 x 36 x 1 in.
29 x 72 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 ft. breite Hauben
3 ft. breite Hauben
4 ft. breite Hauben
6 ft. breite Hauben
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17823271 29 x 72 x 1 in. 6 ft. breite Hauben -
11701549 35,5 × 48 × 1 in. 4 ft. breite Hauben 1 Stück
17632145 35,5 × 72 × 1 in. 6 ft. breite Hauben -
10674093 29 x 24 x 1 in. 2 ft. breite Hauben 1 Stück
17124871 29 x 36 x 1 in. 3 ft. breite Hauben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17823271 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 3909910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4724.50 €
    4369.36 € / 1 Stück
    Sparen 355.14 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Labconco gewölbte Arbeitsoberflächen sind konturiert und für eine Vielzahl von Labconco Gehäusen ausgelegt.
  • Halten verschüttete Flüssigkeiten zurück; chemikalienbeständig
  • 1 in. Dickes (2,5 cm) massives schwarzes Epoxidharz
  • Zur Verwendung mit: Paramount™ und Paramount 360™ kanalloses Gehäuse, Purifier™ Gehäuse der Klasse I Purifier™ gefiltertes PCR-Gehäuse Purifier™ HEPA-gefiltertes Gehäuse, Luftreiniger
Especificaciones
Zur Verwendung mit (Geräte) 6 ft. breite Hauben
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 150 lb.
Gewicht (metrisch) 68 kg
Länge (angloamerikanisch) 29 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 29 in.
Breite (angloamerikanisch) 72 in.
Höhe (metrisch) 2.5 cm
Enthält Verschüttetes
Abmessungen 29 x 72 x 1 in.
Tiefe (metrisch) 74 cm
Breite (metrisch) 183 cm
Produkttyp Gewölbte Arbeitsoberfläche
Material Epoxid
Farbe Schwarz
Schnittstil Ohne Ausschnitt
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.