Learn More
Labconco™ Trocknungskammern für FreeZone™ Gefriertrocknungssysteme
Artikelnummer. 10550843 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Anzahl Ports:
12
16
Durchmesser (angloamerikanisch):
8 in.
13 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10550843
Marke: Labconco™ 7522800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung in FreeZone™ Freeze-Dry-Systemen: Mit 12 Anschlüssen für die 1, 2.5, 6, 12 und 18 l-Modelle; 16 Anschlüsse für die 6, 12 und 18 l-Modelle
Für die Verwendung in FreeZone™ Freeze-Dry-Systemen: Modelle mit 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 oder 18 Litern
  • Legen Sie kleine Proben in Gefriertrocknungskolben und befestigen Sie sie an den Ventilen
  • Typ 304, Edelstahl
  • Schweißnahtfrei für zuverlässigen Vakuumbetrieb
  • Die Neoprenventile bieten Platz für 0,5 und 0,75 in.-Adapter, Dichtungen und transparentes Acryl-Oberteil für vollständige Sicht beim Trocknen von Schüttgütern
  • Kompatibel mit FreeZone Gefriertrockner mit 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 oder 18 Litern
Spezifikation
Typ Trockenkammer
Anzahl Einschübe 0
Material Edelstahl
Anzahl Ports 12
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Anbringung von Kolben an Gefriertrocknungssysteme oder zur Aufnahme großer Probenmengen
Zur Verwendung mit (Geräte) Freezone Gefriertrockner mit 1, 2,5, 4,5, 6, 8 12 oder 18 Litern.
Enthält 12 Neoprenventile
Durchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Durchmesser (metrisch) 20 cm
Höhe (angloamerikanisch) 9,75 in.
Höhe (metrisch) 24,7 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 11 lbs.
Gewicht (metrisch) 5 kg