Learn More
Labconco™ Trocknungskammern für FreeZone™ Gefriertrocknungssysteme
Artikelnummer. 10663513 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Ports:
12
16
Durchmesser (angloamerikanisch):
8 in.
13 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Ports Durchmesser (angloamerikanisch) unitSize
10663513 16 13 in. 1 Stück
10550843 12 8 in. 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10663513
Marke: Labconco™ 7522900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung in FreeZone™ Freeze-Dry-Systemen: Mit 12 Anschlüssen für die 1, 2.5, 6, 12 und 18 l-Modelle; 16 Anschlüsse für die 6, 12 und 18 l-Modelle
Für die Verwendung in FreeZone™ Freeze-Dry-Systemen: Modelle mit 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 oder 18 Litern
  • Legen Sie kleine Proben in Gefriertrocknungskolben und befestigen Sie sie an den Ventilen
  • Typ 304, Edelstahl
  • Schweißnahtfrei für zuverlässigen Vakuumbetrieb
  • Die Neoprenventile bieten Platz für 0,5 und 0,75 in.-Adapter, Dichtungen und transparentes Acryl-Oberteil für vollständige Sicht beim Trocknen von Schüttgütern
  • Kompatibel mit FreeZone Gefriertrockner mit 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 oder 18 Litern
Spezifikation
Typ Trockenkammer
Anzahl Einschübe 0
Material Edelstahl
Anzahl Ports 16
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Anbringung von Kolben an Gefriertrocknungssysteme oder zur Aufnahme großer Probenmengen
Zur Verwendung mit (Geräte) Freezone Gefriertrockner mit 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 oder 18 Litern
Enthält 16 Neoprenventile
Durchmesser (angloamerikanisch) 13 in.
Durchmesser (metrisch) 33 cm
Höhe (angloamerikanisch) 13 in.
Höhe (metrisch) 33 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 21 lbs.
Gewicht (metrisch) 9,5 kg