Learn More
Labconco™ Leitungsteile: Verbinder
Artikelnummer. 15789688 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Verbindungsstück, Auslass (sechs Hülsen)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15789688 Verbindungsstück, Auslass (sechs Hülsen) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15789688 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 5440900
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbindungsstücke für Labconco Leitungen
Pulverbeschichtete Stahl-Baugruppe zum Anschluss einer Handschuhbox an das Abluftsystem eines Gebäudes oder an ein Ferngebläse. Anschluss mit 6 in. Durchmesser.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Hauben und Gehäuse
Produkttyp Verbindungsstück, Auslass (sechs Hülsen)