Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolbenadapter
Für die Verbindung von Fast Freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
Marke:  Labconco™ 7545400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10287864
  • 31.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Verbindung von Fast Freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
  • 40 und 80 ml-Kolben für die Größen 0.5 oder 0.5bis 0.75 in.
  • Größere Kolben passen in 0.75 in oder mit dem großen Ende in 0.5 bis 0.75 in.
Spezifikation
Spezifikation
Kolbenadapter
Borosilikatglas
Für die Verbindung von fast freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
0.5 bis 0.75 Zoll
0.5 lbs.
40, 80 ml
Gerade
Fast freeze™ Fläschchen
1,27 bis 1,9 cm
0,2 kg