Learn More
Labconco™ Verteiler für Gefriertrocknungsanlagen
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Enthält:
20 Neoprenventile mit Knöpfen aus gegossenem Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Trocknungszubehör für FreeZone Gefriertrockner.
Trocknungszubehör für FreeZone Gefriertrockner. Aus Edelstahl. Mit Neoprenventilen mit Kunststoffknöpfen.Verteiler mit 4 Anschlüssen4 Ventile sowohl für 0.5 oder 0.75 in.-AdapterFür die Verwendung mit FreeZone™ 1 ,2.5 und 4.5 l-GefriertrocknungssystemenAbmessungen: 8.75 x 8.75 x 9 in. LxBxH (22.1 x 22.1 x 22.9 cm)Anschlussdeckelzubehör für den Anschluss an 4.5 l-Systeme (separat erhältlich)Verteiler mit 20 Anschlüssen20 Neoprenventile sowohl für 0.5 und 0.75 in.-AdapterZur Verwendung mit allen FreeZone GefriertrocknungssystemenAbmessungen: 5 x 19 x 9 in. LxBxH (13 x 48 x 23 cm)Anschlussdeckelzubehör für den Anschluss an 4.5 l-Systeme (separat erhältlich)Verteiler mit 10 Anschlüssen und Halteregal10 Neoprenventile sowohl für 0.5 und 0.75 in.-Adapter und einstellbarem HalteregalZur Verwendung mit allen FreeZone 6, 12 und 18 l-GefriertrocknungssystemenAbmessungen: 6.62 x 26 x 10 in. LxBxH (17 x 66 x 25 cm)Verteiler mit 20 Anschlüssen und Halteregal20 Neoprenventile sowohl für 0.5 und 0.75 in.-Adapter und einstellbarem HalteregalZur Verwendung mit allen FreeZone 6, 12 und 18 l-GefriertrocknungssystemenAbmessungen: 9.5 x 26 x 10 in. LxBxH (24 x 66 x 25 cm)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gefriertrocknungsverteiler |
| Kapazität (metrisch) | 1, 2,5, 4,5 l |
| Anzahl Einschübe | 0 |
| Material | Edelstahl |
| Anzahl Ports | 20 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Freezone™ Gefriertrocknungssysteme mit 1, 2,5, 4,5, 6, 12 und 18 l |
| Enthält | 20 Neoprenventile mit Knöpfen aus gegossenem Kunststoff |
| Breite (angloamerikanisch) | 19 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 11 in. |
| Höhe (metrisch) | 27,94 cm |
| Mehr anzeigen |