Learn More
Labconco™ SIX-PORT MANIFOLD
Sechs Ventile bieten die Flexibilität, Kolben und andere Gefriertrockengläser an FreeZone Gefriertrocknungssysteme mit Tabletttrockner anzuschließen.
Marke: Labconco™ 7726500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Sechs Ventile bieten die Flexibilität, Kolben und andere Gefriertrockengläser an FreeZone Gefriertrocknungssysteme mit Tabletttrockner anzuschließen.
- Die Ventile sind für Kolbenadapter mit 1/2 oder 3//4 in. (1.3 oder 1.9 cm)
- Halterungen für den im Lieferumfang des Tabletttrockners enthaltenen Ständers
- Kann vor oder nach der Installation des Trockners im Gefriertrocknungssystem vor Ort installiert werden
Spezifikation
Tablett-Trocknerverteiler | |
Für freezone™ Stopfen-Tablett-Trockner | |
7 in. | |
16,5 in. | |
115 V | |
50/60 Hz | |
102 kg |
6 | |
30 Zoll | |
17,8 cm | |
41,9 cm | |
115 V, 50/60 Hz | |
225 lb |