Learn More
Labconco™ Universalhandschuhbox: Säule zur Entfernung von Sauerstoff und Feuchtigkeit
Alle ansehen Labconco Corporation ProdukteBeschreibung
- Zur Verwendung mit Labconco General Handschuhbox
- Für weniger als 5 ppm Sauerstoff und weniger als 50 ppm Feuchtigkeit (nachfüllbar)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Präzise Basic-Handschuhbox, Handschuhfach mit kontrollierter Atmosphäre |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 26 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 11,5 kg |
| Produkttyp | Säule zur Entfernung von Sauerstoff und Feuchtigkeit |