Learn More
Labconco™ IntelliSense™ Multi-Speed-Glasfasergebläse
Artikelnummer. 15953117 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Luftstromrate:
200 bis 1400 cfm
Drehzahlbereich:
300 bis 1400 U/min
Spannung:
230 V
Gewicht (angloamerikanisch):
95 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstromrate Drehzahlbereich Spannung Gewicht (angloamerikanisch) Packungsgröße
15953117 200 bis 1400 cfm 300 bis 1400 U/min 230 V 95 lb. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15953117 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7181822
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Drehzahl-Schalttafel für die Montage auf der vom Anwender bereitgestellten Abzugshaube, Gebläseschalter und Etikett für den Betrieb mit mehreren Drehzahlen
Benötigt
Kanäle
Intelli-Sense Multi-Speed-Gebläse sind wetterfeste, nicht explosionsgeschützte Gebläse mit Direktantrieb, die über zwei oder drei Positionsschalter gesteuert werden
Ideal für Dunstabzugssysteme in mäßig bis stark korrosiven Bedingungen.
  • Der energieeffiziente ECM-Motor mit Direktantrieb verbraucht ein Drittel weniger Energie als Motoren mit Riemenantrieb
  • Gehäuse aus geformtem, glasfaserverstärktem Polyester für Haltbarkeit und lange Lebensdauer
  • Pulverbeschichteter Stahlsockel und Wetterschutzhaube für eine lange Lebensdauer bei extremen Wetterbedingungen
  • Thermisch geschütztes Gebläse mit automatisch gedämpften Drehzahlen, um eine Überlastung des Motors zu verhindern
  • Variable Abluftausrichtung mit acht Auslasspositionen für Flexibilität bei der Installation
  • Durch die Öffnungen und Lüftungsschlitze kann die Luft zirkulieren
  • Ausbalancierte, vorwärts gekrümmte Laufräder aus Spritzguss-Polypropylen widerstehen korrosiven Atmosphären, arbeiten leise und sorgen für eine optimale Luftzufuhr
  • Einlass- und Auslassdurchmesser sind so bemessen, dass sie für eine sichere Installation direkt mit Hart-PVC-Rohrmaterial verlegt werden können
  • Die abnehmbare Wetterschutzhaube ermöglicht einfachen Zugang zu ECM-Motor und Laufradwelle
  • Wenn das Gebläse ordnungsgemäß an den Kanälen installiert ist, liegen die Schallpegel zwischen 50 und 70 dba
  • Haubenanwendung:Mäßig bis stark korrosiv
  • Motorleistung:Gehäuse 1hp
Glasfasergebläse werden nicht für die Verwendung mit Perchlorsäure empfohlen.
Spezifikation
Luftstromrate 200 bis 1400 cfm
Zur Verwendung mit (Geräte) Abgassystem der Abgashaube
Gewicht (angloamerikanisch) 95 lb.
Gewicht (metrisch) 43 kg
Pferdestärke 1 hp
Produkttyp Glasfasergebläse
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 12,38 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 12,75 in.
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Drehzahlbereich 300 bis 1400 U/min
Innendurchmesser (metrisch) 31,4 cm
Außendurchmesser (metrisch) 32,3 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abzugshaubenbelüftung
Frequenz 50/60 Hz
Motortyp Energieeffizienter ECM-Motor mit Direktantrieb
Haubenausführung Mäßig bis stark korrosiv