Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Gefriertrocknungskolben mit Normschliffanschlüssen 19/38
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ein kompletter Lyph-Lock-Kolben besteht aus einem Glasdeckel und -boden sowie einem Gummiring
Die Kolben sollten nicht mehr als bis zu einem Drittel ihres Volumens befüllt werden, damit eine maximale Oberfläche erreicht wird und eine effiziente Gefriertrocknung gewährleistet wird. Zur Befestigung der Kolben an Ventilanschlüssen von Gefriertrocknern ist ein Adapter erforderlich (separat bestellbar).
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3,55 in. |
| Kapazität (metrisch) | 750 ml |
| Material | Borosilicate Glass |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,7 in. |
| Höhe (metrisch) | 14,5 cm |
| Enthält | Ober- und Unterteil aus Glas, Ringdichtung aus Silikonkautschuk |
| Produkttyp | Flask Kit |
| Standard-Konusverbindung | 19/38 |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 3 lbs. |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Mehr anzeigen |