Learn More
Labconco™ Polypropylen-Röhrchengestell
Artikelnummer. 15546029 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Positionen:
12
18
96
Aufnahmevermögen:
Mikroröhrchen (0,5 ml)
Röhrchen (1,5 ml)
Röhrchen (5 ml)
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,5-ml-Mikroröhrchen
1,5-ml-Mikroröhrchen
5 ml-Mikroröhrchen
Abmessungen (L x B x H):
5 x 2 x 2,5 in. (12,7 x 5,1 x 6,4cm)
15,2 x 5,1 x 3,8cm (6 x 2 x 1,5 in.)
8 x 6 x 1,5 in. (20,3 x 15,2 x 3,8cm)
20,3 x 20,3 x 3,8cm (8 x 8 x 1,5 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15546029
Marke: Labconco™ 4026405
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Halten Sie die Röhrchen aufrecht und fördern Sie die Wärme- bzw. Kälteleitung aus dem Temp-Zone-Bereich bei ausgewählten Modellen von Purifier Cell Logic Biosicherheitsschränken, um die Probentemperatur zu halten
Halten Sie die Röhrchen aufrecht und fördern Sie die Wärme- bzw. Kälteleitung aus dem Temp-Zone-Bereich bei ausgewählten Modellen von Purifier Cell Logic Biosicherheitsschränken, um die Probentemperatur zu halten
  • Material: Eloxiertes Aluminium
  • Farbe: Blau
Spezifikation
Produkttyp Röhrchengestell
Array 12
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (5 ml)
Material Aluminium
Positionen 12
Form Rectangular
Einschübe None
Stapelbar No
Sterilität Sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 5 ml-Mikroröhrchen
Abmessungen (L x B x H) 5 x 2 x 2,5 in. (12,7 x 5,1 x 6,4cm)
Länge (metrisch) 12,7 cm
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 5,1 cm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 6,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 in.