Learn More
Labconco™ Polypropylen-Röhrchengestell
Artikelnummer. 15989501 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Positionen:
12
18
96
Aufnahmevermögen:
Mikroröhrchen (0,5 ml)
Röhrchen (1,5 ml)
Röhrchen (5 ml)
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,5-ml-Mikroröhrchen
1,5-ml-Mikroröhrchen
5 ml-Mikroröhrchen
Abmessungen (L x B x H):
5 x 2 x 2,5 in. (12,7 x 5,1 x 6,4cm)
15,2 x 5,1 x 3,8cm (6 x 2 x 1,5 in.)
8 x 6 x 1,5 in. (20,3 x 15,2 x 3,8cm)
20,3 x 20,3 x 3,8cm (8 x 8 x 1,5 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15989501
Marke: Labconco™ 4026403
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Halten Sie die Röhrchen aufrecht und fördern Sie die Wärme- bzw. Kälteleitung aus dem Temp-Zone-Bereich bei ausgewählten Modellen von Purifier Cell Logic Biosicherheitsschränken, um die Probentemperatur zu halten
Halten Sie die Röhrchen aufrecht und fördern Sie die Wärme- bzw. Kälteleitung aus dem Temp-Zone-Bereich bei ausgewählten Modellen von Purifier Cell Logic Biosicherheitsschränken, um die Probentemperatur zu halten
  • Material: Eloxiertes Aluminium
  • Farbe: Blau
Spezifikation
Produkttyp Röhrchengestell
Array 96
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (1,5 ml)
Material Aluminium
Positionen 96
Form Square
Einschübe None
Stapelbar No
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 1,5-ml-Mikroröhrchen
Abmessungen (L x B x H) 20,3 x 20,3 x 3,8cm (8 x 8 x 1,5 in.)
Länge (metrisch) 20,3 cm
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (metrisch) 20,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 3,8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.