Learn More
Labconco™ Precise™ Standfüße für Handschuhboxen
Artikelnummer. 11771459 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Fest installiert
Mobile Basis
Tiefe (metrisch):
101,6 mm
78,7 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Tiefe (metrisch) Packungsgröße
11771459 Fest installiert 78,7 cm 1 Stück
11761459 Mobile Basis 101,6 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11771459 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 5235501
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Precise™ Handschuhboxen
  • Höhenverstellbar von 83,8 bis 101,6 cm (33 bis 40 in.)
  • Dauerhaft montierte schwarze Laminatarbeitsoberfläche
  • Die untere Ablage bietet Platz für Zubehör
  • Mit Rollen oder Nivellierfüßen
Bestellinformation
Abmessungen: 31T x 60B x 33 bis 40H (78,7 x 152,4 x 83,8 bis 101,6 cm)
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Präzise Handschuhbox, Protector Handschuhfach, XPert Wiegebox
Höhe (angloamerikanisch) 40 bis 33 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 225 lb.
Gewicht (metrisch) 102 kg
Tiefe (angloamerikanisch) 31 in.
Breite (angloamerikanisch) 60 in.
Höhe (metrisch) 101,6 bis 83,8 cm
Tiefe (metrisch) 78,7 cm
Breite (metrisch) 152,4 cm
Produkttyp Fest installiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Laboranwendungen