Learn More
Labconco™ Protector™ Handschuhboxen mit Schutzgasatmosphäre
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
CE
UL, ETL, CAN/CSA
Material:
Edelstahl
Glasfaser
Steckertyp:
Schuko-Stecker
UK-Stecker
Spannung:
208/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Benötigt
Stützfuß, Vakuumpumpe für die Evakuierung, Inertgas für die Befüllung.
Hauptmerkmale
- Übererfüllt die Bedingungen für die Eindämmung der Atmosphäre nach Klasse 1 für die Sauerstoffdurchlässigkeit <1,67 ppm/Min gemäß ISO 10648-2-Testmethode
- Vier manuelle Ventile mit 3/8 in.-Druckanschlüssen – zwei an der Hauptkammer und zwei an der Transferkammer
- Automatische Steuerung des Hauptkammerdrucks, der Evakuierungs- und Füllzyklen der Hauptkammer sowie der Evakuierungs- und Füllzyklen der Transferkammer
- Regulierung des Vakuums/Drucks bei einem Wasserpegel zwischen -5 und +5 in. in der Hauptkammer und einem Quecksilberpegel zwischen 0 und -29,5 in. in der Transferkammer
- Veränderbarer akustischer/visueller Alarm, der ertönt, wenn der Druck-/Vakuumpegel außerhalb der eingestellten Grenzwerte liegt
- Fußpedal mit drei Positionen (Gas/Befüllung erhöhen, Aus, Gas evakuieren/verringern)
- Werkseitig installierter, rückseitiger, flacher Druckbegrenzungsblasenzähler aus Edelstahl bei einem Wasserpegel von ±6 in.
- Zwei rückseitig montierte Ein- und Auslassverdichtungsanschlüsse mit 3/4 in. Außendurchmesser für einen einfachen Anschluss an optionalen Gasreiniger oder Trockenzug (Zubehör)
- Werkseitig auf Leckage getestet — keine-detektierbaren Lecks von mehr als 1 × 10-6 ml/s.
Weitere Merkmale
- LCD-Anzeige von Hauptkammer- und Transferkammerdruck in in. Wasser, in. Quecksilber und mbar
- Sichtfenster aus 0,38 Zoll dickem, laminiertem Sicherheitsglas mit 36,0 Zoll B. × 27,6 Zoll H. (91 × 70 cm) Sichtbereich
- Zwei Neopren-Handschuhe, 0,15 Zoll dick, 30 Zoll lang, Größe 9 3/4
- Zwei doppelt gerillte 8-Zoll-Handschuhanschlüsse (Innendurchmesser) aus Epoxidharz-beschichtetem Aluminium mit Neoprendichtungen
- Schalter für Licht und elektrische Steckdose
- Zwei 25-Watt-Leuchtstofflampen
- Exterieur-Platten aus 18- und 20-Gauge-Stahl mit Epoxid-Pulverbeschichtung
Merkmale des Edelstahlmodells
- Einlage, Innen- und Außentüren der Transferkammer und Front-Bedieneinheit aus Edelstahl 304
- Beim Leistungstest wurden Sauerstoffkonzentrationen bis zu 0,2 ppm und Feuchtigkeitswerte bis zu 1 ppm aufrechterhalten
- Sauerstoffdurchlässigkeit <0,16 ppm/min nach ISO 10648-2
- Einteilige, geformte Glasfasereinlage mit Innen- und Außentüren aus transparenten Acryl für die Transferkammer
- Beim Leistungstest wurden Sauerstoffkonzentrationen bis zu 0,4 ppm und Feuchtigkeitswerte bis zu 2 ppm aufrechterhalten
- Sauerstoffdurchlässigkeit <0,3 ppm/min nach ISO 10648-2
Zertifizierungen
ETL-gelistet, UL 61010- und CAN/CSA C Nr. 1010.1-Konformität (nordamerikanische Modelle); CE-Kennzeichnung (internationale Modelle)
Garantie
Ein Jahr Garantie auf Teile und Verarbeitung.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handschuhbox |
| Beleuchtungsart | Fluoreszierend (2 x 25 W) |
| Material | Glasfaser |
| Stromstärke | 10 A |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 34,4 in. |
| Tiefe (metrisch) | 87,4 cm |
| Display | LCD-Anzeige |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Empfindliche Materialien mit Schutzgasatmosphäre |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AtmosPure™ Re-Gen Gasreiniger |
| Mehr anzeigen |