Learn More
Labconco™ Zubehörkits für Protector Handschuhbox
Kits bieten zusätzliche Optionen zur Erweiterung der Funktionalität von Protector Handschuhboxen
Marke: Labconco™ 5441403
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Add-A-Valve Kits enthalten zwei manuelle Ventile, Röhrchen, Muttern und Anweisungen zum Hinzufügen von Ventilen zum Handschuhbox für die Evakuierung mit Vakuum, das Befüllen mit Inertgas, das Anschließen an einen Trockenzug oder das Anschließen an Filterkomponenten.Manuelle Ventile werden in vorgebohrten Löchern hinter dem Etikett unter dem Bedienfeld befestigt.Für die Verwendung mit Protector Kombi- und Protector gefilterte Handschuhboxen.Spezifikation
Protector Handschuhboxen | |
HEPA-Filter, Schlauchanschlusstüllen und 10 ft. langer Neoprenschlauch mit 0,75 in. ID zum Anschluss an den Auslass des Druckentlastungsblasenzählers | |
Druckbegrenzungskit |