Learn More
Labconco™ Protector™ Handschuhkästen mit doppelter Druckregelung
Artikelnummer. 16318816 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
UL, ETL, CAN/CSA
Steckertyp:
Schuko-Stecker
Spannung:
208/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zertifizierung/Konformität Steckertyp Spannung unitSize
16318816 UL, ETL, CAN/CSA Schuko-Stecker 208/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16318816 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 5080137
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Gewährleistet eine leckdichte Umgebung für die Arbeit mit kontaminationsempfindlichen Materialien
  • Mit Edelstahl ausgekleidete Handschuhkästen weisen extrem niedrige Sauerstoffdurchlässigkeitsraten auf (< 0,16 ppm/min)
  • Evakuierungs- und Füllzyklen sind automatisiert und werden überwacht
  • Der Regler reguliert Vakuum/Druck bei einem Wasserpegel zwischen -5 und +5 in. in der Hauptkammer und einem Quecksilberpegel zwischen 0 und -29,5 in. in der Transferkammer
  • Ein akustischer Alarm ertönt, wenn der Druck-/Vakuumpegel außerhalb der eingestellten Grenzwerte liegt
  • Das LCD-Display zeigt den Druck der Haupt- und der Transferkammer an
  • Das dreistufige Fußpedal ermöglicht eine freihändige Steuerung: Gaszufuhr erhöhen/füllen, ausschalten und evakuieren/Gaszufuhr verringern
  • Der Eingangs-/Ausgangsanschluss ermöglicht den Anschluss an optionale AtmosPure Re-Gen Gasreiniger
Spezifikation
Produkttyp Handschuhbox
Beleuchtungsart Fluoreszierend (2 x 25 W)
Material Edelstahl
Stromstärke 10 A
Zertifizierung/Konformität UL, ETL, CAN/CSA
Tiefe (angloamerikanisch) 34,4 in.
Tiefe (metrisch) 87,4 cm
Display LCD-Anzeige
Zur Verwendung mit (Anwendung) Empfindliche Materialien mit Schutzgasatmosphäre
Zur Verwendung mit (Geräte) AtmosPure™ Re-Gen Gasreiniger
Höhe (angloamerikanisch) 45,7 in.
Höhe (metrisch) 116,1 cm
Hertz 50/60 Hz
Steckertyp Schuko-Stecker
Anschlüsse 4
Spannung 208/230 V
Gewährleistung 1 Jahr
Gewicht (angloamerikanisch) 1300 lb.
Gewicht (metrisch) 590 kg
Breite (angloamerikanisch) 108,9 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 81,84 in.
Breite (metrisch) 276,6 cm
Innenbreite (metrisch) 207,7 cm