Learn More
Labconco™ Protector XVS™ Gebläseübergangsadapter für Belüftungsstationen
Artikelnummer. 15479454 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Epoxidharz-beschichteter Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15479454 Epoxidharz-beschichteter Stahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15479454 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 4861700
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Gebläseübergangsadapter für Belüftungsstationen
  • Zur Verwendung mit Labconco Protector XVS Belüftungsstationen
  • Der pulverbeschichtete Stahl-Gebläseübergangsadapter ermöglicht den Anschluss eines runden PVC-Kanals an die Abluftseite des Gebläses
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Runder Kanal mit 4,25 x 7,75 in., Protector™ VS Belüftungsstation
Gewicht (angloamerikanisch) 3 lb.
Gewicht (metrisch) 1,4 kg
Produkttyp Gebläseübergangsadapter
Material Epoxidharz-beschichteter Stahl