Learn More
Labconco™ Flexibles Protector XVS™ Kanalverbindungsstück für Belüftungsstationen
Artikelnummer. 15429484 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Protector VS Lüftungsstation
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15429484 Protector VS Lüftungsstation 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15429484 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 4861800
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Flexibles Kanalverbindungsstück für Belüftungsstationen
  • Zur Verwendung mit Labconco Protector XVS Belüftungsstationen
  • Das flexible Kanalverbindungsstück reduziert Vibrationen zwischen Gebläse und PVC-Kanälen; wird mit zwei Befestigungsklammern geliefert
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Protector VS Lüftungsstation
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 8 lb.
Gewicht (metrisch) 3,6 kg
Höhe (metrisch) 30,48 cm
Enthält Flexibler Schlauchanschluss
Abmessungen runder PVC-Kanal mit 6 in. Durchmesser
Material PVC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lüftungskanäle