Learn More
Labconco™ XVS™ PVC-Winkelstück für Belüftungsstationen
Artikelnummer. 15459444 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Protector VS Lüftungsstation
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15459444 Protector VS Lüftungsstation 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15459444 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 4708700
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
PVC-Winkelstück für Belüftungsstationen
  • Zur Verwendung mit Labconco Protector XVS Belüftungsstationen
  • Das 90°-Winkelstück verfügt über aufgeweitete Endverbindungen, um den PVC-Kanal direkt aufzunehmen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Protector VS Lüftungsstation
Höhe (angloamerikanisch) 13,62 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 8 lb.
Gewicht (metrisch) 3,6 kg
Höhe (metrisch) 34,59 cm
Enthält 90° Ellbogen
Abmessungen Runder PVC-Kanal mit 6 in. Durchmesser
Material PVC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für schnelle Installation und minimale Druckverluste