Learn More
Labconco™ Drucklose Protector XVS™ PVC-Wetterkappe für Belüftungsstationen
Artikelnummer. 15429454 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Runder PVC-Kanal mit 6 in. Durchm. für Protector™ VS Belüftungsstation
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15429454 Runder PVC-Kanal mit 6 in. Durchm. für Protector™ VS Belüftungsstation 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15429454 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 4722200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Druck-PVC-Wetterkappe für Belüftungsstationen
  • Zur Verwendung mit Labconco Protector XVS Belüftungsstationen
  • Die drucklose PVC-Wetterkappe wird direkt an den Kanal angeschlossen, um die abströmende Luft vertikal abzulassen und vom Gebäude weg zu leiten
  • Die Kappe hält Regen und Schnee ab, erhöht aber leicht den statischen Druck im Abluftsystem
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Runder PVC-Kanal mit 6 in. Durchm. für Protector™ VS Belüftungsstation
Höhe (angloamerikanisch) 36 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 20 lb.
Gewicht (metrisch) 9,1 kg
Enthält Weathercap
Abmessungen 6 in. dia. round PVC duct
Material PVC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ducting