Learn More
Labconco™ Vertikale Purifier™ Reinigungsbank
Artikelnummer. 18864792 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
24 in.
36 in.
48 in.
Spannung:
230 V
230 V
Steckertyp:
Ohne Stecker
Enthält:
Nur Bank
UV, Panel, Timer, Luftstromüberwachung
UV-Lampe, Panel, Timer
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Spannung Steckertyp Enthält unitSize
18864792 36 in. 230 V Ohne Stecker UV, Panel, Timer, Luftstromüberwachung 1 Stück
17134871 24 in. 230 V Ohne Stecker Nur Bank 1 Stück
17144871 36 in. 230 V Ohne Stecker Nur Bank 1 Stück
15764555 48 in. 230 V Ohne Stecker UV-Lampe, Panel, Timer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vertikale Purifier Reinluftwerkbänke bieten keinen Schutz für den Benutzer.Biologische Gefahrstoffe, Toxine und Radionuklide sollten in biologischen Sicherheitswerkbänken der Klasse I oder II aufbewahrt werden.(Siehe Purifier Sicherheitsgehäuse der Reinig
Artikelnummer. 18864792 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 3970324
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Vertikale Purifier Reinluftwerkbänke bieten keinen Schutz für den Benutzer.Biologische Gefahrstoffe, Toxine und Radionuklide sollten in biologischen Sicherheitswerkbänken der Klasse I oder II aufbewahrt werden.(Siehe Purifier Sicherheitsgehäuse der Reinig
Benötigt
Arbeitsfläche und Bodenstativ (separat erhältlich).
Schützen Sie Ihre Arbeit vor Partikelkontamination, indem Sie sich für eine vertikale Purifier™ Reinigungsbank entscheiden.
  • Nominale Downflow-Geschwindigkeit von 45-65 fpm und aerodynamische Luftfolie
  • HEPA-Zufuhrfilter, 99,99 % effizient bei Partikeln mit 0,3 µm
  • ISO Luftklasse 5 (früher Klasse 100 gemäß Bundesstandard 209E)
  • Eingebautes Gebläse mit variabler Drehzahl, motorisiertem Laufrad und elektronischer Steuerung, ausgelegt für 10 A
  • Eigensicherer, negativer Druckaufbau
  • Minihelic Manometer und Einweg-Vorfilter
  • UV-beständig, gletscherweiß und grau, pulverbeschichtete Aluminium- und Stahlkonstruktion
  • UV-undurchlässig und beständig 6,3 mm (0,25 in.) Dickes, gehärtetes Sicherheitsglas für Flügel und Seitenwände
  • Licht- und Gebläseschalter
  • Luftdiffusor und 23,8 cm (9,4 in.) hohe Flügelöffnung
  • Ergonomisch 10° Schräger und klappbarer Flügel, der nach oben schwenkt und bis zu einer Ladehöhe von 50,8 cm (20 in.) arretiert wird. und verfügt über Wischdichtungen zur Förderung ISO Bedingungen der Klasse 5
  • Zwei Versorgungsanschlüsse mit Irisöffnungen und -steckern
  • ETL-Zulassung (115 Volt, 60 Hz Modelle)
Bestellinformation
Vertikale Reinigungsbänke können mit Flügeltüren bestellt werden; falls gewünscht, bitte bei Bestellung des Gerätes angeben Guardian™ Der Luftstrommonitor wird als werkseitig installierte Option für alle Werkbänke angeboten; bitte bei der Bestellung angeben.
Garantie
1 Jahr auf Material und Service
Spezifikation
Produkttyp Reine Werkbank
Beschichtung Pulver
Filtertyp HEPA
Beleuchtungsart Fluoreszent
Material Pulverbeschichtetes Aluminium und Stahl
Stromstärke 3 A
Zertifizierung/Konformität CAN/CSA C22.2, UL, CE
Farbe Gletscherweiß, grau
Tiefe (angloamerikanisch) 28,6 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 25,3 in.
Tiefe (metrisch) 72.64 cm
Innentiefe (metrisch) 64.3 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pflanzliche Gewebekulturen, Präparation von Medienplatten, Elektronikinspektion, Montage medizinischer Geräte und Präparation von Arzneimitteln
Höhe (angloamerikanisch) 36,8 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 22,7 in.
Höhe (metrisch) 93.47 cm
Innenhöhe (metrisch) 57.7 cm
Hertz 50/60 Hz
Enthält UV, Panel, Timer, Luftstromüberwachung
IP-Schutzart Keine
Steckertyp Ohne Stecker
Anschlüsse Nutzen
Spannung 230 V
Gewicht (angloamerikanisch) 160 lb.
Gewicht (metrisch) 73 kg
Breite (angloamerikanisch) 36 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 34,8 in.
Breite (metrisch) 91.44 cm
Innenbreite (metrisch) 88.4 cm