Beschreibung
Benötigt
Arbeitsfläche und Bodenstativ (separat erhältlich).
- Nominale Downflow-Geschwindigkeit von 45-65 fpm und aerodynamische Luftfolie
- HEPA-Zufuhrfilter, 99,99 % effizient bei Partikeln mit 0,3 µm
- ISO Class 5 Air (früher Class 100 gemäß Federal Standard 209E)
- Eingebauter Gebläse mit variabler Drehzahl, motorisiertem Laufrad und Transistorsteuerung, ausgelegt für 10 A
- Eigensicherer, negativer Druckaufbau
- Minihelic Druckanzeige und Einwegvorfilter
- UV-beständig, gletscherweiß und grau, pulverbeschichtete Aluminium- und Stahlkonstruktion
- UV-lichtundurchlässiges und widerstandsfähiges 6,3 mm (0,25 in.) dickes gehärtetes Sicherheitsglas an Front und Seiten
- Licht- und Gebläseschalter
- Luftdiffusor und 23,8 cm (9,4 in.) hoher Frontflügel
- Ergonomischer 10-schräger° und schwenkbarer Fensterrahmen, der nach oben drehbar ist, auf eine Lade-Höhe von 50,8 cm (20 in.) verriegelt wird und mit Wischdichtungen ausgestattet ist, um Klasse-5-Bedingungen zu fördern ISO
- Zwei Versorgungsanschlüsse mit Irisöffnungen und -steckern
- ETL-Listing (115 Volt, 60 Hz Modelle)
Bestellinformation
Vertikale Reinigungsbänke können mit Flügeltüren bestellt werden; falls gewünscht, bitte bei Bestellung des Gerätes angeben Guardian™ Der Luftstrommonitor wird als werkseitig installierte Option für alle Werkbänke angeboten; bitte bei der Bestellung angeben.
Garantie
1 Jahr auf Material und Service
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reine Werkbank |
| Beschichtung | Pulver |
| Filtertyp | HEPA |
| Beleuchtungsart | Fluoreszent |
| Material | Pulverbeschichtetes Aluminium und Stahl |
| Stromstärke | 3 A |
| Zertifizierung/Konformität | CAN/CSA C22.2, UL, CE |
| Farbe | Gletscherweiß, grau |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 28,6 in. |
| Innentiefe (angloamerikanisch) | 25,3 in. |
| Mehr anzeigen |