Learn More
Labconco™ Drehschieber-Vakuumpumpen
Artikelnummer. 10328852 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
220 V NEMA 6-15P
230 V International
230 V IEC-Umkehrung
Flussrate:
117 l/min
195 l/min
Stromstärke:
2.4A
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Steckertyp Flussrate Stromstärke unitSize
10328852 220 V NEMA 6-15P 117 l/min 2.4A 1 Stück
10666285 230 V IEC-Umkehrung 117 l/min 2.4A 1 Stück
10641120 230 V International 195 l/min 2.4A 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10328852
Marke: Labconco™ 7739400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Pumpe, Ein-/Aus-Schalter, Netzkabel mit Stecker, ein Einlassadapter mit 12.7 mm (1/2 in.) Außendurchmesser und ein Einlassadapter 19.1 mm (3/4 in.) Außendurchmesser sowie eine 1 l- (1 qt.-) Flasche mit Vakuumöl
Für den Einsatz mit Labconco Gefriertrocknungsgeräten vorgesehen —passt dank der kompakten Größe gut in Schränke für Gefriertrocknungsgeräte hinein.
Entwickelt für die Verwendung mit Labconco Freeze-dry Systemen — dank ihrer kompakten Größe passen sie problemlos in Tiefkühl-Trockenschränke
Zuverlässige Vakuumquelle für andere Produkte wie Handschuhspender und Zentrifugenkonzentratoren.
  • Zweistufige, ölversiegelte Pumpen mit Flügelzelle
  • Umschaltbare Modi für hohes Vakuum und hohen Durchsatz
  • Gasballast mit drei Stellungen (geschlossen, geringer Durchfluss und hoher Durchfluss)
  • Geschlossener, ventilatorgekühlter, einphasiger Elektromotor treibt die Pumpe an
  • Schutz vor thermaler Überladung mit automatischem Neustart
  • Eingangsventil verhindert ein Wiedereinsaugen von Luft und Öl bei einem Strom- oder Ölausfall
  • Gehäuse aus Gussaluminium
  • Zur Stabilität auf einer Grundplatte mit Gummifüßen montiert
Kat. Nr. 16-108-218 verfügt über einen umgekehrten IEC-Stecker, Modelle mit 117 l/min Pumpkapazität haben einen einziehbaren Hebegriff, Modelle mit 195 l/min Pumpkapazität haben eine Kranöse. Ein Pumpenauslassfilter mit Öl- und Geruchsfilterelementen ist ebenfalls inklusive.
Spezifikation
Max. Vakuum 2 x 10-3 mBar
Stromstärke 2.4A
Enthält Pumpe, je vier Einliterflaschen mit Vakuumpumpenöl und ein Abluftfilter mit Ölnebel- und Geruchsfilterelementen. AN/AUS-Schalter, Netzkabel mit Stecker zum direkten Anschluss der Pumpe an Labconco Gefriertrockner, zwei Einlassadapter mit je 12.7 mm (1/2 in.) und 19.1 mm (3/4 in.) Außendurchmesser
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Material Aluminiumguss
Steckertyp 220 V NEMA 6-15P
Gewicht (angloamerikanisch) 65 lb.
Gewicht (metrisch) 29.5 kg
Flussrate 117 l/min
Zur Verwendung mit Gefriertrocknungssystem
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 10.4 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 26.4 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 17 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 43.18 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 6.5 Zoll
Pumpentyp Drehschieber
Maximaler Druck 1 atm
Spannung 230 V