Learn More
Labconco™ ScrubAir™ Pipettenwäscher/-trocknerzubehör, Spindelkit
Artikelnummer. 15360887 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Spindelsatz
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15360887 Spindelsatz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15360887 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 4615700
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mit dem Labconco ScrubAir Spindle Kit lässt sich Ihr ScrubAir Glaswaschgerät/-trockner einfach für die Reinigung von kleinen Reagenzgläsern oder Fläschchen anpassen.
  • Geeignet für kleine Reagenzgläser oder Fläschchen mit Innendurchmesser 7 mm oder größer, die im ScrubAir gewaschen werden sollen
  • Kit enthält 24 5 mm-Spindeln aus Polystyrol mit Kappen und ein Reagenzglasgestell aus Edelstahl zur Aufnahme von jeweils 20 Reagenzgläsern
  • Versandgewicht: 0,9 kg (2,0 lbs.)
Spezifikation
Produkttyp Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) ScrubAir Pipettenwäscher/-trockner