Beschreibung
- Passt auf Serumflaschen mit 5, 10, 20, 30, 50, 100 und 125 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Silver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Passt auf Serumflaschen mit 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml und 125 ml |
| Material | Aluminium |
| Sterilität | Non-sterile |
| Gewicht (metrisch) | 0.5 kg |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 1 lbs. |
| Gewindegröße (metrisch) | 57 mm |
| Halsausführung | 57 mm |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Produkttyp | Dichtung |
| Mehr anzeigen |