Learn More
Labconco™ Kits für einzelne elektrische Steckdosen:Internationaler GFCI-Schalter
Alle ansehen Labconco Corporation ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Elektrische Steckdose, Verkabelung, Anschlusskasten und Abdeckung der Steckdose
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Protector™ Premier™, XStream™, XL™ Abzugshaube |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 4 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 1,8 kg |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Höhe (metrisch) | 5,1 cm |
| Breite (metrisch) | 22,9 cm |
| Produkttyp | Internationaler GFCI-Schalter |