Learn More
Labconco™ Spindelgestelle für Reagenzgläser
Kann anstelle des unteren Standardgestells in jedem SteamScrubber™ oder anstelle des unteren Spindelgestells in jedem FlaskScrubber™ oder FlaskScrubber Vantage™ Waschgerät eingesetzt werden
Spezifikation
| Menge | Je |
|---|---|
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fasst Reagenzgläser, Fläschchen und andere Laborbehälter aus Glas mit einem Durchmesser von 10 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FlaskScrubbertrade;, FlaskScrubbertrade; Vantage Serie, SteamScrubbertrade; Glasspülmaschine |
| Enthält | 150 Spindeln mit jeweils 2 H x 0,125 Zoll AD mit Nylonbefestigungen und Hebevorrichtung |
| Material | Edelstahl 304 |
Beschreibung
- Aufnahmevermögen: Reagenzgläser, Fläschchen und anderen Laborbehälter aus Glas (bis 10 mm Durchmesser)
- Wasser und Reinigungsmittel werden durch die Spindeln gespritzt, um Röhrchen zu reinigen und zu spülen
- Heißluft wird unter Druck durch die Spindeln geleitet, um die Reagenzgläser in den FlaskScrubber oder FlaskScrubber Vantage Waschgeräten zu trocknen
- Material: Edelstahl 304
- Die Hebevorrichtung hebt Röhrchen mit 3/4 in. (19 mm) von der Unterseite der Spindeln für eine einwandfreie Entwässerung
Spezifikation
| Je | |
| FlaskScrubbertrade;, FlaskScrubbertrade; Vantage Serie, SteamScrubbertrade; Glasspülmaschine | |
| Edelstahl 304 |
| Fasst Reagenzgläser, Fläschchen und andere Laborbehälter aus Glas mit einem Durchmesser von 10 mm | |
| 150 Spindeln mit jeweils 2 H x 0,125 Zoll AD mit Nylonbefestigungen und Hebevorrichtung |