Learn More
Labconco™ Wascheinsätze
Artikelnummer. 15194505 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Material:
Edelstahl (304)
Produkttyp:
Petrischalen-Einsatz
Versandgewicht (angloamerikanisch):
2 lb.
Versandgewicht (metrisch):
0,9 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15194505
Marke: Labconco™ 4589701
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Labconco™ FlaskScrubber und SteamScrubber™ Waschgeräten
Die Einsätze aus Edelstahl 304 sind in verschiedenen Ausführungen für die Aufnahme unterschiedlicher Laborartikel verfügbar.
BSB-Flascheneinsatz
  • Fassungsvermögen: 18 Flaschen
  • Gittergröße: 70 x 70 mm
  • Mit Griffen zum leichten Anheben
Kulturröhrcheneinsatz
  • Fassungsvermögen: 242 Röhrchen mit 10 bis 12 mm Außendurchmesser
  • Mit Griffen zum leichten Anheben
Einsatz mit 48 Stiften
  • Bietet Platz für eine Vielzahl von Glaswaren
  • Die Edelstahlstifte haben eine Kunststoffspitze, um die Glaswaren zu schützen
Petrischalen-Einsatz
  • Für Petrischalen, Uhrglasschalen und Mikrotiterplatten
  • Fassungsvermögen: 24 Platten
  • Gittergröße: 22 x 140 mm
Pipetteneinsatz
  • Für die Reinigung von Pipetten mit Direkteinspritzung Aufnahmevermögen: 16 Pipetten mit 1 bis 50 ml Größe
  • Selbstdichtende Rückschlagventile aus Silikon ermöglichen das Waschen von Teil- oder Komplettbeladungen
  • Mit zwei 1,25 Zoll- (3,2 cm)-Befestigungsspindeln und einem PVC-beschichteten Halter
  • FlaskScrubber und FlaskScrubber Vantage™ Waschgeräte können bis zu zwei Einsätze aufnehmen
Tabletteinsatz
  • Für Wannen, Instrumententabletts, Mehrzweck-Tabletts und anderen flache Behälter
  • Kann in niedrigeren Gestell der SteamScrubber oder FlaskScrubber Waschgeräte eingesetzt werden
  • Fassungsvermögen: 5 Schalen
Spezifikation
Material Edelstahl (304)
Produkttyp Petrischalen-Einsatz
Aufnahmevermögen 24 Platten
Gestelltyp Spindel, Standard
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Petrischalen, Uhrgläser und Mikrotiterplatten
Zur Verwendung mit (Geräte) FlaskScrubber™, SteamScrubber™ Glasspülmaschine
Tiefe (angloamerikanisch) 8,6 in.
Tiefe (metrisch) 21,8 cm
Abmessungen (L x B x H) 8,66 x 19,2 x 5,9 in. (22 x 48,7 x 14,9cm)
Höhe (angloamerikanisch) 5,9 in.
Höhe (metrisch) 14,9 cm
Länge (angloamerikanisch) 8.66 in.
Länge (metrisch) 22 cm
Breite (angloamerikanisch) 19,2 in.
Breite (metrisch) 48,7 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 2 lb.
Versandgewicht (metrisch) 0,9 kg
Menge Jeweils