Learn More
Brady™ X250 GHS SYMBOL PIC 1809 50X50MM B7541 1 ROLL
Beschreibung
- Einzelne, geschnittene (vorgeschnittene) Etiketten auf einer Rolle
- Qualitativ hochwertige Etiketten, die den schwierigsten Umgebungsbedingungen standhalten können
- Extrem langlebige Materialien sorgen dafür, dass Sie die Produkte nur einmal kennzeichnen müssen
- Wetter-, abrieb- und chemikalienbeständig
- Beständig gegen Temperaturen von -40 °C bis +120 °C
- Etikettabmessungen 50 mm x 50 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Rot/Schwarz auf Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Laminiertes Polyester |
| Menge | 250/Packung |
| Form | Diamantförmig |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis +110 °C |
| Dicke (metrisch) | 0.099 mm |
| Breite (metrisch) | 50 mm |
| Höhe (metrisch) | 50.00 mm |