Learn More
Shamrock™ Etikettenband
Artikelnummer. 11790464
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
6 m x 13 mm
6 m x 19 mm
Packungsgröße:
6 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11790464 6 m x 19 mm 6 Meter
11760454 6 m x 13 mm 6 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11790464 Lieferant Shamrock™ Lieferanten-Nr. SHLT34
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.30 €
    53.32 € / 6 Meter
    Sparen 41.98 €
    44% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet zusätzliche Festigkeit, Adhäsion und Beschriftung für Ihre Laboranforderungen. Shamrock™ Etikettenklebeband hält unter einem breiten Temperaturbereich an jede trockene Oberfläche, hinterlässt keine unordentlichen Rückstände und eignet sich fü
  • Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
  • Temperaturbereich von -180 bis 280 °C
  • Hochfeste Textilstruktur; nur mit Schere schneiden
  • Für Kryotechnik, Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
  • Universelle Beschriftung mit Kugelschreiber oder Papierstift
Spezifikation
Produkttyp Etikettenband
Temperaturbereich (metrisch) -180 bis 280 °C
Abmessungen (L x B) 6 m x 19 mm
Länge (metrisch) 6 mm
Breite (metrisch) 19 mm