Learn More
Shamrock™ Etikettenband
Artikelnummer. p-8006492
Click to view available options
Dimensions (LxW):
6 m x 13 mm
6 m x 19 mm
Packungsgröße:
6 Meter
Artikelnummer. 11760454
Marke: Shamrock™ SHLT12
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Bietet zusätzliche Festigkeit, Adhäsion und Beschriftung für Ihre Laboranforderungen. Shamrock™ Etikettenklebeband hält unter einem breiten Temperaturbereich an jede trockene Oberfläche, hinterlässt keine unordentlichen Rückstände und eignet sich für handgeschriebene Notationen.
  • Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
  • Temperaturbereich von -180 bis 280 °C
  • Hochfeste Textilstruktur; nur mit Schere schneiden
  • Für Kryotechnik, Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
  • Universelle Beschriftung mit Kugelschreiber oder Papierstift
Spezifikation
Produkttyp Etikettenband
Temperaturbereich (metrisch) -180 bis 280 °C
Dimensions (LxW) 6 m x 13 mm
Länge (metrisch) 6 mm
Breite (metrisch) 13 mm