Learn More
Brady™ LabelMaker™ Vinyl-Etiketten
Artikelnummer. 15103349
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. unitSize
15103349 1 BX
15113349 1 BX
15123349 1 BX
3 options
Artikelnummer. 15103349
Marke: Brady™ 131586
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
LabelMaker™ Vinyl Labels are ideal for barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, laboratory labelling, wire and cable labelling.
  • Druckerkassetten mit vorgestanzten Etiketten
  • BMP41 BMP51 BMP53, Etiketten aus Vinylgewebe für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung, wiederablösbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt
Beschreibung Etiketten für BMP41/BMP51/BMP53-Etikettendrucker
Klebstofftyp Abziehbares Gummi
Beschichtung Vinyl
Farbe Schwarz
Ausführung Seidenmatt
Format Label
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikettierer-Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboridentifikation, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™41, BMP™51, und BMP™53 Etikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 180 Labels/Box
Menge 180/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0,046 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 22.23 mm
Drahtstärke 12 bis 10 AWG
Dimensions (LxW) 19,05 x 25,40 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Länge (metrisch) 19.05 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,2 in.
Durchmesser (metrisch) 5,10 mm