Learn More
Heinz Herenz Labocap with Handles
Artikelnummer. 30158359
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
15 mm
17 mm
Außendurchmesser (metrisch):
16mm
18 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
30158359 17 mm 18 mm 100 Stück
30158366 15 mm 16mm 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 30158359
Marke: Heinz Herenz 1080922
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Labocap caps with handles for test tubes and flasks.
  • Labocap caps
  • With handle
  • Silver
  • Aluminium
  • For test tubes and flasks
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 18 mm
Produkttyp LaboCap
Innendurchmesser (metrisch) 17 mm