Learn More
Heinz Herenz Labocap without Handles
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
9 mm
12 mm
14 mm
15 mm
17 mm
24 mm
28 mm
Außendurchmesser (metrisch):
10 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
26 mm
30 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Description
- Labocap
- Caps
- Without handle
Spécification
Spécification
| Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Produkttyp | LaboCap |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu