Learn More
Heinz Herenz Labocap without Handles
Artikelnummer. 30158427
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
9 mm
12 mm
14 mm
15 mm
17 mm
24 mm
28 mm
Außendurchmesser (metrisch):
10 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
26 mm
30 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
30158427 12 mm 13 mm 100 Stück
30158508 9 mm 10 mm 100 Stück
30158340 15 mm 16 mm 100 Stück
30158469 14 mm 15 mm 100 Stück
30158465 17 mm 18 mm 100 Stück
30158494 24 mm 26 mm 100 Stück
30158327 28 mm 30 mm 100 Stück
7 options
Artikelnummer. 30158427
Marke: Heinz Herenz 1080911
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Labocap caps without handles.
  • Labocap
  • Caps
  • Without handle
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Produkttyp LaboCap
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm