Learn More
Heinz Herenz Labocap without Handles
Artikelnummer. 30158465
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
9 mm
12 mm
14 mm
15 mm
17 mm
24 mm
28 mm
Außendurchmesser (metrisch):
10 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
26 mm
30 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 30158465
Marke: Heinz Herenz 1080914
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Labocap caps without handles.
  • Labocap
  • Caps
  • Without handle
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 18 mm
Produkttyp LaboCap
Innendurchmesser (metrisch) 17 mm