Learn More
Heinz Herenz Labocap without Handles
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
9 mm
12 mm
14 mm
15 mm
17 mm
24 mm
28 mm
Außendurchmesser (metrisch):
10 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
26 mm
30 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Labocap
- Caps
- Without handle
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 26 mm |
| Produkttyp | LaboCap |
| Innendurchmesser (metrisch) | 24 mm |