Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135-195 Wire Mesh Basket, Closed Bottom
Beschreibung
- Wire mesh basket with closed bottom for Laboklav 135-195
- Stainless Steel
- for vertical units
- ø x H (mm): 500 x 250 or 500 x 300
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 49 L |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Laboklav 135, Laboklav 160, Laboklav 195 |
| Modell | Basket, Laboklav 135-195 |
| Produkttyp | Basket |
| Dimensions (Dia. x H) | 500 x 250 mm |
| Sterilität | Non-sterile |