Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav Straßenbahn 160
Artikelnummer. 31908806
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
300 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31908806 300 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908806 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 20.0160.000.301
Verfügbar ab: 31-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Straßenbahn für Laboklav 160, horizontale Einheit.
  • Edelstahl
  • Mit 4 Rollen für einfachen Transport
Spezifikation
Produkttyp Straßenwagen für Dampfsterilisator
Kapazität (metrisch) 300 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Laboklav 160