Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55-100 Wire Mesh Basket, Closed Bottom
Artikelnummer. 31908844
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 L
31 L
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31908844 31 L 1 Stück
31908775 25 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31908844 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 30.2400.000.250
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stainless steel basket with closed bottom ensures secure placement and optimal organisation of instruments during sterilisation.
  • Wire mesh basket with closed bottom for Laboklav 55-100
  • Stainless Steel
  • for vertical units
  • ø x H (mm): 400 x 200 or 400 x 250
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 31 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Laboklav 55, Laboklav 80, Laboklav 100
Modell Basket, Laboklav 55-100
Produkttyp Basket
Dimensions (Dia. x H) 400 x 250 mm
Sterilität Non-sterile