Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55 Dampfsterilisator, horizontal
Artikelnummer. 31908831
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
55 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31908831 55 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 31908831 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 21.0055.001.000H
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Entwickelt für die zuverlässige Sterilisation von Feststoffen und Flüssigkeiten in offenen oder leicht versiegelten Behältern.
  • Konfiguration: horizontal
  • Tischkonfiguration: vertikales oder horizontales Gerät
  • Verwendbares Kammervolumen: 55 l
  • Kammermaße (Ø x L): 410 x 460 mm (16 x 18 in.)
  • Betriebsüberdruck: 2,8/-1 bar
  • Sterilisationstemperatur: 98 °C – 135 °C
  • Stromverbrauch: 6,6 oder 10 kW (3PN~, 400 V, 50 Hz, 16 A), angepasst an die Kammergröße
  • TÜV-zertifizierter motorisierter Verschluss mit Lippendichtung
  • Separater, integrierter, hochmoderner Dampferzeuger
  • Integrierter Speichertank für entmineralisiertes Wasser mit automatischer/manueller Befüllung und Überwachung des Auffüllniveaus
  • Thermo Verriegelungsvorrichtung
  • Standard-flexibler PT 100-Sensor für Flüssigkeitssterilisation
  • Gravitationsentlüftung und Druckreinigung zur Abfallsterilisation
  • Integrierte wassergekühlte, temperaturkontrollierte, verstellbare Abgasdampfkondensation
  • Validierungskanäle
  • Sicherheitsventil, TÜV-zugelassenes Bauteil
  • Interner Speicherchip, der bis zu 150 Zyklen speichert
  • RS-485-Schnittstelle für Datenübertragung
  • Kollektivverbindung für Abflussleitungen
  • Bodenplatte enthalten
  • Pulverbeschichtete Seitenwände
  • Vollautomatische Mikroprozessorsteuerung mit 20 Programmen: 10 voreingestellte, editierbare Programme; 10
  • frei programmierbare, passwortgeschützte Programme; Vakuumtest und Bowie-Dick-Test & je nach Konfiguration enthalten
  • Jedes Programm ist vollständig konfigurierbar (Sterilisationszeit und Temperatur)
  • Jedes Programm kann entsprechend den Kundenanforderungen einen individuellen Namen zugewiesen bekommen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 55 L
Tiefe (metrisch) Kammer 460 mm
Produkttyp Horizontaler, frontladender Arbeitstisch-Autoklav