Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Lift
Beschreibung
- Edelstahl
- Für einfaches Be- und Entladen
- H (mm): 1,675, 5
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 kg |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Laboklav 80 |
| Länge (metrisch) | 1700 mm |
| Modell | Aufzug Laboklav 80 |
| Produkttyp | Hebegerät |