Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Stand
Artikelnummer. 31908761
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31908761 250 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908761 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 20.0080.000.200
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahlständer für Laboklav 80, horizontale Einheit.
  • Edelstahl
  • Mit 4 Rollen für einfachen Transport
  • B x H x T (mm): 716 x 824 x 860
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Laboklav 80
Länge (metrisch) 860 mm
Modell Stand Laboklav 80
Produkttyp Ständer