Learn More
Hirschmann™ Labopette™ Einkanalpipette mit variablem Volumen, manuelle Pipette
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
500 bis 5000 μL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Variable Volumeneinstellung
- Mit Spitzenabwerfer und Rekalibrierungsmöglichkeit
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0,8% |
| Zertifizierung/Konformität | CE, IVD 98/79 EC |
| Kompatible Spitzen | 1 bis 200 mu;l |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Gelb |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Labopette |
| Typ | Labopettor |
| Volumen (metrisch) | 10 bis 100 μl |
| Enthält | Kalibrierwerkzeug und Pipettenhalter, individuelle Seriennummer und Kalibrierzertifikat |
| Mehr anzeigen |