Beschreibung
Die Einwegschaufel LaboPlast™ Bio aus Green PE wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf einzeln in Bio-PE Folie verpackt.
Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann vollständig recycled werden. Bei der Konstruktion der Schaufel war uns die Ergonomie besonders wichtig, durch die spezielle Griff-Konstruktion und die leicht angewinkelte Vorderkante steht die Schaufel waagerecht, sie kann somit abgelegt werden, ohne dass das Probengut wieder herausrieselt.
- Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen
- Bio-PE, weiß
- Einzeln verpackt
- Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 |
| Sterilität | Unsteril |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Farbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Material | Polyethylen |
| Länge (metrisch) | 205 mm |