Learn More
Buerkle™ Löffel LaboPlast™ Bio
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15316337 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,5 mL
10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15316337 2,5 mL 100 Stück
15326337 10 ml 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 15316337
Marke: Buerkle™ 53790011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Löffel LaboPlast™ Bio aus Green PE wird im Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und einzeln in Bio-PE Folie verpackt. Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.
Der Einweglöffel LaboPlast™ Bio aus Green PE wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf einzeln in Bio-PE Folie verpackt.
Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann vollständig recycled werden.
Der Einweglöffel ist erhältlich in zwei Größen, 2,5 ml (ähnlich Teelöffel) und 10 ml (ähnlich Esslöffel), ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten.
  • Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Green PE, weiß
  • Einzeln verpackt
  • Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 2,5 mL
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Material Polyethylen
Länge (metrisch) 127 mm