Beschreibung
- 200-ml-Schöpfkelle
- 92 mm Außendurchmesser
- Ergonomischer Griff
- Auslauf auf beiden Seiten für rechts- oder linkshändigen Gebrauch
- HDPE
- Im Reinraum hergestellt
- 20 Stück pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gießpfanne |
| Material | HDPE |
| Kapazität (metrisch) | 200 mL |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Unsteril |
| Modell | Zwei Ausgüsse |
| Farbe | Weiß |
| Länge (metrisch) Griff | 1000 mm |