Beschreibung
- Polystyrol-Ausführung
- Hergestellt in einem Reinraum Klasse 7
- Einzeln verpackt für den Einmalgebrauch
- Menge: 10/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schaber |
| Material | Polystyrene, Polystyrol |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Sterilität | Unsteril, Non-sterile |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Farbe | White |
| Abmessungen (L x B) | 200 x 80 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Griff | 4.72 in. |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Durchmesser (metrisch) Griff | 120 mm |
| Mehr anzeigen |